Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PTFE especialmente formulados Dionex™
Los tubos de PTFE especialmente formulados Thermo Scientific™ Dionex se utilizan como conectores para tubos sílice fundida (LC nano y tapón). Elija dimensiones de instalación para el diámetro externo de los tubos de sílice fundida utilizados.
13.32€ - 48.66€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11322133
|
Thermo Scientific™
160486 |
Diámetro interno de 250 µm; baja presión | Sistema Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano |
48.09€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11352133
|
Thermo Scientific™
160489 |
Diámetro interno de 250 y 350 µm | Tubos capilares de sílice fundida |
48.66€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11362143
|
Thermo Scientific™
161030 |
Diámetro interno de 350 µm; baja presión | Tubos capilares de sílice fundida | N/A | ||||||
Descripción
Los tubos de PTFE especialmente formulados Thermo Scientific™ Dionex se utilizan como conectores para tubos de sílice fundida (nano y tapón LC).
Especificaciones
nanoLC | |
Tubos capilares |