Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PTFE especialmente formulados Dionex™
Código de producto. 11322133 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Diámetro interno de 250 y 350 µm
Diámetro interno de 250 µm; baja presión
Diámetro interno de 350 µm; baja presión
Para utilizar con (equipo):
Sistema Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano
Tubos capilares de sílice fundida
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
11322133 Diámetro interno de 250 µm; baja presión Sistema Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano paquete de 5
11352133 Diámetro interno de 250 y 350 µm Tubos capilares de sílice fundida paquete de 2
11362143 Diámetro interno de 350 µm; baja presión Tubos capilares de sílice fundida paquete de 5
3 options
Código de producto. 11322133
Marca: Thermo Scientific™ 160486
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de PTFE especialmente formulados Thermo Scientific™ Dionex se utilizan como conectores para tubos sílice fundida (LC nano y tapón). Elija dimensiones de instalación para el diámetro externo de los tubos de sílice fundida utilizados.
Los tubos de PTFE especialmente formulados Thermo Scientific™ Dionex se utilizan como conectores para tubos de sílice fundida (nano y tapón LC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Diámetro interno de 250 µm; baja presión
Para utilizar con (equipo) Sistema Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano
Tipo Tubos capilares
Línea de productos nanoLC