Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PTFE con fórmula especial Dionex™
Código de producto. 11352133 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Diámetro interno de 250 y 350 µm
Diámetro interno de 250 µm; baja presión
Diámetro interno de 350 µm; baja presión
Para utilizar con (equipo):
Sistema Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano
Tubos capilares de sílice fundida
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11352133 Diámetro interno de 250 y 350 µm Tubos capilares de sílice fundida paquete de 2
11322133 Diámetro interno de 250 µm; baja presión Sistema Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano paquete de 5
11362143 Diámetro interno de 350 µm; baja presión Tubos capilares de sílice fundida paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352133 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 160489
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Los tubos de PTFE especialmente formulados Thermo Scientific™ Dionex se utilizan como conectores para tubos de sílice fundida (nanoLC y LC capilar). Elija dimensiones de instalación para el diámetro externo de los tubos de sílice fundida utilizados.
Los tubos de PTFE especialmente formulados Thermo Scientific™ Dionex se utilizan como conectores para tubos de sílice fundida (nanoLC y LC capilar).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Diámetro interno de 250 y 350 µm
Para utilizar con (equipo) Tubos capilares de sílice fundida
Línea de productos nanoLC