Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PTFE especialmente formulados Dionex™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los tubos de PTFE especialmente formulados Thermo Scientific™ Dionex se utilizan como conectores para tubos de sílice fundida (nano y tapón LC).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Diámetro interno de 350 µm; baja presión |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos capilares de sílice fundida |
| Tipo | Tubos capilares |
| Línea de productos | nanoLC |