Learn More
Dimemorfan phosphate, MedChemExpress
MedChemExpress Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.

70.20€ - 103.95€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimemorfan phosphate |
---|---|
CAS | 36304-84-4 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C18H28NO4P |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16444657
![]() |
Medchem Express
HY-B2215 |
50 mg |
70.20€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16438876
![]() |
Medchem Express
HY-B2215 |
100 mg |
103.95€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.Especificaciones
Dimemorfan phosphate | |
Blanco | |
C18H28NO4P | |
O=P(O)(O)O.CN1[C@](CC2=CC=C(C)C=C32)([H])[C@](CCCC4)([H])[C@]34CC1 | |
353.39 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
36304-84-4 | |
Research | |
H2O : 10 mg/mL (28.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic) | |
353.39 | |
98.82% | |
Solid |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.