Learn More
Dimemorfan phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16444657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444657 50 mg 50 miligramos
16438876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2215
MedChemExpress Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.
Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimemorfan phosphate
CAS 36304-84-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H28NO4P
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (28.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O)(O)O.CN1[C@](CC2=CC=C(C)C=C32)([H])[C@](CCCC4)([H])[C@]34CC1
Peso molecular (g/mol) 353.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.39
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation