Learn More
Dimemorfan phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16438876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16438876 100 mg 100 miligramos
16444657 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16438876
Marca: Medchem Express HYB2215
MedChemExpress Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.
Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimemorfan phosphate
CAS 36304-84-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H28NO4P
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (28.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O)(O)O.CN1[C@](CC2=CC=C(C)C=C32)([H])[C@](CCCC4)([H])[C@]34CC1
Peso molecular (g/mol) 353.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.39
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation