Learn More
CPC™ Insertos dentados en línea para volúmenes estándar con desconexión rápida: con flujo directo
Con válvula de cierre
14.30€ - 43.95€
Especificaciones
Incluye | Válvulas de cierre |
---|---|
Presión máxima | 120 psi |
Tipo de producto | Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Línea de productos | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Línea de productos | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11970528
|
CPC™
06360-40 |
3,2mm | Serie PMC | Acetal | |||||||
11990528
|
CPC™
06360-85 |
9,5mm | Serie PLC | Acetal | |||||||
11719649
|
CPC™
06364-80 |
6,4mm | Serie PLC | EPDM |
18.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11340512
|
CPC™
06360-45 |
6,4mm | Serie PMC | Sello Buna–N. |
14.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Tamaños de flujo para 9.5 mm (0.37 pulg)
- Fácil desconexión con botón pulsador o de rosca
- Resistente a la corrosión y a productos químicos y compatible con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
- En polipropileno de almendra o acetal blanco que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
- Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
- Ideal para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
- Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo; desconexión con botón pulsador o de rosca
- El juego de acoplamiento completo requiere tanto un cuerpo como un inserto (se venden por separado)
- Nota: Los tamaños de flujo de inserto y de cuerpo deben coincidir, pero los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Los tamaños de flujo de inserto y de cuerpo deben coincidir, pero los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Aplicaciones:
Para su uso en equipos de laboratorio, instrumentación médica y quirúrgica, transferencia de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
Especificaciones
Válvulas de cierre | |
120 psi | |
Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada |