Learn More
CPC™ Insertos dentados en línea para volúmenes estándar con desconexión rápida: con flujo directo
Código de producto. 11340512
Click to view available options
Para utilizar con:
3,2mm
6,4mm
9,5mm
Línea de productos:
Serie PLC
Serie PMC
Material:
Acetal
EPDM
Sello Buna–N.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11340512
Marca: CPC™ 0636045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Con válvula de cierre
  • Tamaños de flujo de hasta 9,5 mm
  • Fácil desconexión por pulsador o por torsión
  • Cuerpos e insertos de desconexión rápida resistentes a sustancias químicas y a la corrosión compatibles con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
  • En polipropileno de almendra o acetal blanco que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
  • Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
  • Ideal para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
  • Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo; desconexión con botón pulsador o de rosca
  • El juego de acoplamiento completo requiere tanto un cuerpo como un inserto (se venden por separado)
  • Nota: Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Aplicaciones:
Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material Sello Buna–N.
Longitud global (imperial) 1,22/1,7 pulg
Longitud global (métrico) De 30,5 a 43 mm
Para utilizar con 6,4mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Línea de productos Serie PMC
Altura (métrico) 12,7 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Incluye Válvulas de cierre
Color Blanco
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Tipo de producto Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada