Learn More
Contec™ Almohadillas de limpieza EasyReach™
Pasa fácilmente por las compuertas de transferencia, no requiere montaje ni mantenimiento. El sistema de limpieza Contec™ EasyReach™ es ideal para aisladores, cabinas, campanas de flujo de aire laminar, cajas de guantes y otros entornos de tamaño reducido.
Marca:  Contec™ MEQT0002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15696986
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Poliéster sellado de un solo uso
  • Proporcione un bajo nivel de partículas que sea esencial para su uso en áreas de contacto con productos
  • Muy absorbentes, lo que garantiza una buena cobertura uniforme del desinfectante o IPA
  • El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor de la mopa
  • Las almohadillas de limpieza estériles se presaturan con un 70 % de IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almohadillas de limpieza
20 cm
7 cm
No esterilizable en autoclave
7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
4/bolsa; 15 bolsas/caja
7,5 in
2,7 in
Poliéster acolchado
Un solo uso
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote823299-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/09/2021 Catalog NumberMEQT0002
Número de lote820006-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/07/2021 Catalog NumberMEQT0002
Número de lote802425-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/06/2021 Catalog NumberMEQT0002
Número de lote785315-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/06/2021 Catalog NumberMEQT0002
Promociones
Promociones
Título del producto
Contec™ Almohadillas de limpieza EasyReach™ > Estéril