Description
- Poliéster sellado de un solo uso
- Proporcione un bajo nivel de partículas que sea esencial para su uso en áreas de contacto con productos
- Muy absorbentes, lo que garantiza una buena cobertura uniforme del desinfectante o IPA
- El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor de la mopa
- Compresas de limpieza estériles con opciones secas y presaturadas
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Almohadilla de limpieza, poliéster acolchado |
| Longitud (imperial) | 7,5 in. |
| Longitud (métrico) | 19 cm |
| Anchura (imperial) | 2,8 in. |
| Anchura (métrico) | 7 cm |
| Material | Poliéster acolchado |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) |
| Show More |