Learn More
Contec™ Escurridores de cestillo y bastidores
Se han de utilizar con sistemas de cestillos y fregonas Contec™. Los escurridores con cestillo y bastidores Contec™ están disponibles en tres estilos para combinarse con el sistema de fregona Contec™ seleccionado.
Marca: Contec™ 2710
Descripción
Se han de utilizar con sistemas de cestillos y fregonas Contec™. Los escurridores con cestillo y bastidores Contec™ están disponibles en tres estilos para combinarse con el sistema de fregona Contec™ seleccionado.
- Elija entre los estilos de presión, plano o curvo
- Disponibles en polipropileno o acero inoxidable
- Ideal para salas limpias y entornos controlados con autoclaves pequeños o espacio de almacenamiento limitado
- Seleccione un escurridor que complemente la fregona
Tamiz de acero inoxidable curvo 19-200-014 para fregona EasyCurve™ y tamiz de acero inoxidable plano 19-033-715 para fregonas planas VertiKlean™ MAX y QuickTask. Los tamices requieren el bastidor de acero inoxidable 19-033-716 para cestillos de 5 gal (20 l) y 19-033-717 para cestillos de 6.5 gal (25 l).
Especificaciones
Heavy Duty Downpress Mop Wringer | |
Reutilizables | |
Contec Edgeless VertiKlean MAX or QuickTask Mops, 5 gal. or 6.5 gal. Bucket |
Esterilizable en autoclave | |
Ideal for cleanrooms and controlled environments | |
No estéril |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.