Learn More
Micronova™ BinLiners™
Código de producto. 13112370 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Capacidad (métrico):
151 L
Tipo de empaquetado:
Embolsadas individualmente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad (métrico) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
13112370 Transparente 151 L Embolsadas individualmente paquete de 50
17890165 Transparente - - paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13112370 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BL240TRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    155.26€ / paquete de 50
    Ahorro 7.74€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Estas bolsas de LDPE, que cumplen con la FDA, están diseñadas para la eliminación y transferencia de materiales en salas limpias, la recogida de prendas y para cubrir equipos en entornos controlados. Disponible con espesores que van desde 1 a 6 milésimas de pulgada y capacidad de hasta 60 gal (200 L).
Micronova BinLiner Las bolsas están hechas de polietileno de baja densidad que cumple con las normas de la FDA y están diseñadas para la recolección y eliminación de residuos, la recolección de prendas, el almacenamiento, las cubiertas protectoras para equipos y la recolección y transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos controlados.
  • Revestimientos de polietileno de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
  • Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
  • Los revestimientos de 40 x 48 in y 40 x 60 in funcionan con el BLSSH-1624 BinLiner Pararse
  • Los revestimientos de 34 x 40 in funcionan con el BLSSH-1515 BinLiner Pararse
  • Revestimientos fabricados para uso en entornos limpios y controlados
  • Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
  • Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
  • Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
  • Empaquetado:
    • Empaquetado plano: (sufijo B o BB)
    • B: embolsadas individualmente, 5 por paquete
    • BB: 5 revestimientos en doble bolsa
    • En rollo: (sufijo de PC), un rollo en bolsa doble
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para BinLiner
Capacidad (métrico) 151 L
Material LDPE
Capacidad (imperial) 40 gal
Instrucciones de cuidado Mantener a temperatura ambiente
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en entornos limpios y controlados, lo que incluye el transporte de productos o la eliminación de residuos
Altura (imperial) 48 in
Altura (métrico) 121,9 cm
Longitud (métrico) 101,6 cm
Tipo de empaquetado Embolsadas individualmente
Cantidad 5/paq.