Descripción
Se han de utilizar con sistemas de cestillos y fregonas Contec™. Los escurridores con cestillo y bastidores Contec™ están disponibles en tres estilos para combinarse con el sistema de fregona Contec™ seleccionado.
- Elija entre los estilos de presión, plano o curvo
- Disponibles en polipropileno o acero inoxidable
- Ideal para salas limpias y entornos controlados con autoclaves pequeños o espacio de almacenamiento limitado
- Seleccione un escurridor que complemente la fregona
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para salas limpias o entornos controlados |
| Para utilizar con (equipo) | Fregonas planas Contec™ VertiKlean MAX™ o QuickTask™; para su uso con cubos de 20 o 25 l |
| Incluye | Escurridor para fregonas planas de acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |