Learn More
Contec™ Toallas Amplitude™ Lambda
Compuestas por una mezcla hidráulicamente entrelazada del 58 % de celulosa y el 42 % de poliéster. Las toallas Contec™ Amplitude™ Lambda son resistentes y duraderas incluso cuando están mojadas.
254.00€
Especificaciones
Material | Poliéster Celulosa |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza general en las industrias biotecnológica, farmacéutica, semiconductores, electrónica, de dispositivos médicos y de placas de circuito impresas |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15616986
![]() ![]() |
Contec™
AMLA0001 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
254.00€
paquete de 3600 |
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Beschreibung
- Excelentes toallas multiuso
- Textil hidroentrelazado no tejido, resistente y duradero
- Niveles bajos de partículas y residuos
- Excelente absorbencia
Spezifikation
Poliéster Celulosa | |
Limpieza general en las industrias biotecnológica, farmacéutica, semiconductores, electrónica, de dispositivos médicos y de placas de circuito impresas |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.