Descripción
- Excelentes toallas multiuso
- Textil hidroentrelazado no tejido, resistente y duradero
- Niveles bajos de partículas y residuos
- Excelente absorbencia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallas Amplitude™ Lambda |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza general en las industrias biotecnológica, farmacéutica, semiconductores, electrónica, de dispositivos médicos y de placas de circuito impresas |
| Esterilidad | No estéril |