Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Epsilon™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Equipe a los trabajadores con las herramientas que necesitan para conservar la limpieza de las salas limpias. Las toallitas Amplitude™ Epsilon™ para salas limpias son una solución duradera para aplicaciones ISO, clase 6.
385.00€
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para salas limpias Amplitude™ Epsilon
Material Poliéster Celulosa
Certificaciones/conformidad ISO Clase 6
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
16635514
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Contec™
AMEP0001
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
385.00€
paquete de 3600
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polyester/cellulose hydroentangled nonwoven wipes are strong and durable and provide improved cleanliness
  • Heavyweight, with high sorbency
  • Dye-fast blue color for differentiation between areas of use
  • Excellent all-purpose cleanroom wipes
  • Lot-numbered for traceability
  • Made of hydroentangled premium polyester/cellulose for improved cleanliness
  • Excellent for wiping and absorbing spills and in general purpose cleaning in biotech, pharmaceutical, semiconductor, electronics, medical device, and printed circuit board industries
  • Double packed to preserve product integrity
Recommendation: Test colorfastness with each process before use.
Información de órdenes
Peso base, 75 g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas para salas limpias Amplitude™ Epsilon
ISO Clase 6
Sala blanca
Poliéster Celulosa
Azul
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Epsilon™