Descripción
- Las toallitas no tejidas de poliéster/celulosa hidroentrelazadas son fuertes y duraderas, y facilitan una mayor limpieza
- De gran peso y con alta absorbencia
- Color azul resistente al tinte para diferenciar las zonas de uso
- Toallitas multiuso excelentes para salas limpias
- Lote numerado para facilitar la trazabilidad
- Fabricadas con poliéster/celulosa de alta calidad hidroentrelazadas para mejorar la limpieza
- Excelentes para la limpieza y la absorción de derrames, y para la limpieza general en los sectores biotecnológico, farmacéutico, de semiconductores, electrónico, de dispositivos médicos y de circuitos impresos
- Doble envase para preservar la integridad del producto
Información de órdenes
Peso base, 75 g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas para salas limpias Amplitude™ Epsilon |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 6 |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Sala blanca |