Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador B510
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rendimiento inmejorable.
Marca: Nabertherm™ R-322L3AN
Descripción
- Excelente relación precio-rendimiento
- También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
- Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
- Diseño de zona única de serie con controlador B 510
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Especificaciones
B510 | |
1300 °C | |
120 mm |
500 mm | |
Horno tubular compacto |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.