Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador B510
Código de producto. p-7236251 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
100 mm
120 mm
170 mm
Zona calentada:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Zona calentada Temperatura (métrico) unitSize
17318089 120 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17328089 120 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17388089 100 mm 750 mm 1300 °C cada uno
17378089 170 mm 750 mm 1200 °C cada uno
17338099 170 mm 1000 mm 1200 °C cada uno
17348099 170 mm 1000 mm 1300 °C cada uno
6 options
Código de producto. 17318089
Marca: Nabertherm™ R322L2AN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rendimiento inmejorable.
  • Excelente relación precio-rendimiento
  • También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
  • Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
  • Diseño de zona única de serie con controlador B 510
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Zona calentada 500 mm
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno tubular compacto
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 120 mm