Descripción
- Longitud del tubo:360
- Carga conectada:1,8 kW
- Conexión eléctrica:1 fases
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Zona calentada | 250 mm |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 350 x 380 x 740 mm |
| Longitud (métrico) | 360 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 50 mm |