Learn More
Nabertherm™ Horno tubular compacto con controlador B510
Código de producto. 17318079 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Anchura (métrico):
434 mm
670 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17318079 1200 °C 434 mm cada uno
17328079 1300 °C 434 mm cada uno
17358079 1200 °C 670 mm cada uno
17368079 1300 °C 670 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17318079 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor R152L2AN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos hornos tubulares compactos para una variedad de aplicaciones universales.El horno tubular con controladores B510 Nabertherm™ está equipado con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y dos conectores de fibra para una relación pr
  • Diseño estándar de zona única
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Controlador B510
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Cinco programas y cuatro segmentos
  • Reloj de tiempo real y tubo automático
  • Pantalla blanca/azul sin formato para mensajes de estado en texto claro
  • Entrada de datos a través de la rueda táctil y los botones
  • Botón de omisión para salto segmentado
  • Entrada de programa en pasos de 1 °C o 1 min.
  • Contador de horas de funcionamiento y hora de inicio configurable
  • Interfaz opcional para el software VCD
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Zona calentada 250 mm
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno tubular compacto
Pantalla Pantalla LC azul/blanca, plana
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 434 mm
Altura (métrico) 508 mm
Fondo (métrico) 340 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 50 mm
Peso con embalaje (métrico) 22 kg