Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 85 mm
Ofrece una gama completa de gradillas para placas de microtitulación en congeladores horizontales. Las gradillas cómodas Tenak™ para placas de microtitulación en congeladores verticales son apilables.
142.00€ - 265.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
---|---|
Apilables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Placas de microtitulación, congeladores verticales |
N.° por paquete | 1 Paq. |
Anchura (métrico) | 135 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12417070
|
Tenak™
TE35510 |
Placas (10) | 450 x 135 x 173 mm | 2 x 5 |
152.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12427070
|
Tenak™
TE35512 |
Placas (15) | 450 x 135 x 259 mm | 3 x 5 |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12427090
|
Tenak™
TE35560 |
Placas (12) | 540 x 135 x 173 mm | 2 x 6 |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12427110
|
Tenak™
TE35610 |
Placas (14) | 630 x 135 x 173 mm | 2 x 7 |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12437070
|
Tenak™
TE35514 |
Placas (20) | 450 x 135 x 346 mm | 4 x 5 |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12437090
|
Tenak™
TE35562 |
Placas (18) | 540 x 135 x 259 mm | 3 x 6 |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12437110
|
Tenak™
TE35612 |
Placas (21) | 630 x 135 x 259 mm | 3 x 7 |
227.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12447090
|
Tenak™
TE35564 |
Placas (24) | 540 x 135 x 346 mm | 4 x 6 |
246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12447110
|
Tenak™
TE35614 |
Placas (28) | 630 x 135 x 346 mm | 4 x 7 |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12477040
|
Tenak™
TE35440 |
Placas (8) | 360 x 135 x 173 mm | 2 x 4 |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12487040
|
Tenak™
TE35442 |
Placas (12) | 360 x 135 x 259 mm | 3 x 4 |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
- El espacio exterior es de 135 x 92 mm
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
Placas de microtitulación, congeladores verticales | |
135 mm |
Sí | |
1 Paq. | |
85 mm |