Learn More
Solución tampón con codificación por colores pH 10.00, azul
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 ml
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
Descripción
- Soluciones de tampón de pH de color
- Probado a 20 °C
- Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025’
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Especificaciones
Color | Amarillo |
pH | 7 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
7C25D1 | Certificado de análisis | 06/07/2025 | 10705C |
7C24K1 | Certificado de análisis | 08/04/2025 | 10705C |
7C23M1 | Certificado de análisis | 23/10/2024 | 10705C |
7C23M1 (2) | Certificado de análisis | 15/03/2024 | 10705C |
7C23M1 (1) | Certificado de análisis | 15/03/2024 | 10705C |
Título del producto
Solución tampón con codificación por colores pH 10.00, azul >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido