Learn More
Solución tampón pH 7,0 (20 °C), color verde, fosfato disódico de potasio/fosfato disódico de hidrógeno, con fungicida. Honeywell Fluka™
Código de producto. 15614070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
500 ml
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15614070 500 mL 500 ml
15604070 1 L 1 litro
15644070 6 x 500 mL paquete de 6
15624070 5 L 5 litros
15634070 6 x 1 L paquete de 6
15694060 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15614070 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 33666500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
De color verde, fosfato de dihidrógeno de potasio/fosfato de hidrógeno de disodio, con fungicida
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 7.0
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport