missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soluciones tamponadas, codificadas por color, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosDescripción
- Codificado por colores
- Los tampones de pH listos para su uso se fabrican en grandes lotes con especificaciones estrictas y usan procedimientos de control de calidad para reducir la variabilidad de un lote a otro.
- Puede eliminar el tiempo y los gastos de preparación y estandarización de soluciones, lo que ayuda a optimizar el trabajo analítico de alto volumen en aplicaciones como el control de calidad.
- Las soluciones están disponibles en variedades claras y codificadas por colores.
- Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento de acuerdo con las normas facilitadas por el Instituto estadounidense de normas y tecnología.
- Certificaciones: Cada lote se compara con el tampón de referencia estándar NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosfato |
| Color | Verde |
| pH | 7.00 |
| Cantidad | 500 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?