Learn More
Solución tampón con codificación por colores pH 10.00, azul
Use color coded pH buffers for ease of use. Reagecon™ Color Coded pH Buffer Solutions Tested at 20°C are certified and NIST traceable.
Marca: Reagecon 1040C
Detalles adicionales : Peso : 0.99810kg
Descripción
- Soluciones de tampón de pH de color
- Probadas a 20 °C
- Certificadas por Reagecon’, método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
0°C | |
4 | |
1000 ml |
Rojo | |
Líquido | |
Característica |