Learn More
Epredia™ Medios de montaje ClearVue™
Disfrute de la compatibilidad con una gran variedad de cubreobjetos automatizados para adaptarse a cualquier entorno de laboratorio con los medios de montaje Epredia™ ClearVue™.
65.68€ - 162.00€
Especificaciones
Color Light yellow
Tipo de producto A base de tolueno
Cantidad 1 pt
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de solución Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de solución Precio Cantidad y disponibilidad  
11376790
Ver documentos
Epredia™
4211
A base de tolueno
162.00€
cada uno
11396790
Ver documentos
Epredia™
4212
Base de xileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12766788
Ver documentos
Epredia™
4212
Base de xileno
121.00€
paquete de 2
Descripción
Descripción
Disfrute de compatibilidad con una gran variedad de sistemas de tinción para adaptarse a cualquier entorno de laboratorio con los medios de montaje Thermo Scientific™ ClearVue™.
Especificaciones
Especificaciones
Light yellow
A base de tolueno
1 pt
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Epredia™ Medios de montaje ClearVue™