Learn More
Epredia™ Medios de montaje ClearVue™
Código de producto. 11396790 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de solución:
A base de tolueno
Base de xileno
Tamaño de la unidad:
0.95 litro
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Tipo de solución unitSize
11396790 Base de xileno 0.95 litro
11376790 A base de tolueno cada uno
12766788 Base de xileno paquete de 2
3 options
Código de producto. 11396790
Marca: Epredia™ 4212
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disfrute de la compatibilidad con una gran variedad de cubreobjetos automatizados para adaptarse a cualquier entorno de laboratorio con los medios de montaje Epredia™ ClearVue™.
Disfrute de compatibilidad con una gran variedad de sistemas de tinción para adaptarse a cualquier entorno de laboratorio con los medios de montaje Thermo Scientific™ ClearVue™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Light yellow
Tipo de producto Medio de montaje
Cantidad 1 pt
Tipo de solución Base de xileno
Formulación Xylenes (o-, m-, p- isomers), Acrylic Resin
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: xylenes, acrylic resin