Especificaciones
| Color | Light yellow |
| Tipo de producto | A base de tolueno |
| Cantidad | 1 pt |
| Tipo de solución | A base de tolueno |
| Formulación | Toluene, Acrylic Resin |
| Formulario | Líquido |