Especificaciones
| Color | Light yellow |
| Tipo de producto | Medio de montaje |
| Cantidad | 1 pt |
| Tipo de solución | Base de xileno |
| Formulación | Xylenes (o-, m-, p- isomers), Acrylic Resin |
| Formulario | Líquido |