Learn More
Zwiebel™ Pesas de calibración de clase F1
Las pesas de calibración de clase F1 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso en la verificación o calibración de las pesas de clase F2.
82.00€ - 810.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Peso |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Recomendación de la OIML R111. |
Material | Acero inoxidable |
Densidad | 8000 ±100 kg/m3 |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12041633
|
Zwiebel™
PBI23074 |
1 g |
82.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11710793
|
Zwiebel™
PBI23131 |
5 g |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12071633
|
Zwiebel™
PBI23077 |
10 g |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12081633
|
Zwiebel™
PBI23078 |
20 g |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11760793
|
Zwiebel™
PBI23136 |
200 g |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11790793
|
Zwiebel™
PBI23139 |
2 kg |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Permanent magnetization: < 25 μT
- Weights intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II
- Weights with adjustment cavity (except 1 to 20 g monobloc)
- Identification for the traceability
Especificaciones
Peso | |
Acero inoxidable | |
Cilíndrico |
Recomendación de la OIML R111. | |
8000 ±100 kg/m3 |