Learn More
Zwiebel™ Pesas de calibración de clase F1
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Magnetización permanente: < 25 μT
- Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y clase II de precisión alta
- Pesas con cavidad de ajuste (excepto monobloque de 1 a 20 g)
- Identificación para la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Peso |
| Certificaciones/conformidad | Recomendación de la OIML R111. |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 5 g |
| Densidad | 8000 ±100 kg/m3 |
| Forma | Cilíndrico |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 14,4 mm |