Learn More
Zwiebel™ Pesas de calibración de clase F1
Código de producto. 12041633
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
12041633 1 g cada uno
11710793 5 g cada uno
12071633 10 g cada uno
12081633 20 g cada uno
11760793 200 g cada uno
11790793 2 kg cada uno
6 options
Código de producto. 12041633
Marca: Zwiebel™ PBI23074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pesas de calibración de clase F1 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso en la verificación o calibración de las pesas de clase F2.
  • Magnetización permanente: < 25 μT
  • Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y clase II de precisión alta
  • Pesas con cavidad de ajuste (excepto monobloque de 1 a 20 g)
  • Identificación para la trazabilidad
Especificaciones
Tipo de producto Peso
Certificaciones/conformidad Recomendación de la OIML R111.
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 1 g
Densidad 8000 ±100 kg/m3
Forma Cilíndrico
Diámetro exterior (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 6 mm