Learn More
Zwiebel™ Pesas de calibración de clase F1
Código de producto. 11760793
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11760793
Marca: Zwiebel™ PBI23136
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pesas de calibración de clase F1 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso en la verificación o calibración de las pesas de clase F2.
  • Magnetización permanente: < 25 μT
  • Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y clase II de precisión alta
  • Pesas con cavidad de ajuste (excepto monobloque de 1 a 20 g)
  • Identificación para la trazabilidad
Especificaciones
Tipo de producto Peso
Certificaciones/conformidad Recomendación de la OIML R111.
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 200 g
Densidad 8000 ±100 kg/m3
Forma Cilíndrico
Diámetro exterior (métrico) 28 mm
Longitud (métrico) 51,3 mm