Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul VITLAB™ incluyen escala azul en relieve, grabada y fácil de leer junto con marcas anulares en los puntos de escala principales.
51.70€ - 134.00€
Especificaciones
Clase | Clase B |
---|---|
Forma | Redondo |
Color de escala | Azul |
Base Type | Hexagonal |
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10471525
|
VITLAB™
646081 |
51.70€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||||
10028630
|
VITLAB™
653081 |
20 ml | N/A | |||||||
11837930
|
VITLAB™
647081 |
0,5 ml |
63.60€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11827930
|
VITLAB™
651081 |
5 ml |
101.50€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10782637
|
VITLAB™
648081 |
1 ml |
72.40€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15782106
|
VITLAB™
652081 |
10 ml |
134.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Probeta graduada de polipropileno muy transparente
- La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Clase B | |
Redondo | |
Azul | |
Hexagonal |