Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul
Click to view available options
Graduaciones:
0,5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Probeta graduada de polipropileno muy transparente
- La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±5 ml |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
| N.º por caja | Paquete de 6 |
| Clase | Clase B |
| Diámetro (métrico) | 58 mm |
| Graduaciones | 5 ml |
| Límite de error | ± 5 ml |
| Forma | Redondo |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria alimentaria y medición de volumen |
| Mostrar más |