Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul
Código de producto. 15782106
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
0,5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Graduaciones unitSize
15782106 10 ml paquete de 6
10471525 - paquete de 12
10028630 20 ml 1 PCS
11837930 0,5 ml paquete de 12
11827930 5 ml paquete de 6
10782637 1 ml paquete de 12
6 options
Código de producto. 15782106
Marca: VITLAB™ 652081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul VITLAB™ incluyen escala azul en relieve, grabada y fácil de leer junto con marcas anulares en los puntos de escala principales.
  • Probeta graduada de polipropileno muy transparente
  • La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Tolerancia ±10 ml
Clase Clase B
Graduaciones 10 ml
Límite de error ±10 ml
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Industria alimentaria y medición de volumen
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 440 mm
Tipo Probeta de medición graduada