Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polimetilpenteno de clase A con escala en relieve
17.35€ - 18.25€
Especificaciones
Clase | A |
---|---|
Forma | Redondo |
Base Type | Hexagonal |
Tipo | Probeta graduada |
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11338543
|
VITLAB™
64704 |
0,5 ml |
17.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11348543
|
VITLAB™
64804 |
1 ml |
18.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
A | |
Redondo | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VITLAB™ Probetas graduadas de polimetilpenteno de clase A con escala en relieve