Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polimetilpenteno de clase A con escala en relieve
Marca: VITLAB™ 64804
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
A | |
±0.5mL | |
Industria alimentaria y medición de volumen | |
200 mm |
1 ml | |
Redondo | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
Título del producto
VITLAB™ Probetas graduadas de polimetilpenteno de clase A con escala en relieve > Capacidad: 50 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido