Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polimetilpenteno de clase A con escala en relieve
Marca:  VITLAB™ 64704
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11338543
  • 17.35€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Especificaciones
A
±0.25mL
Hexagonal
Probeta graduada
0,5 ml
Redondo
170 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VITLAB™ Probetas graduadas de polimetilpenteno de clase A con escala en relieve > Capacidad: 25 ml