Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y graduación ámbar se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
Marca:  Hirschmann™ 2210170
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10117411
  • 27.60€ / paquete de 2
En stock
Descripción
  • Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Round
A
±0,25 ml
Vidrio
0.5 mL
Marrón
DIN EN ISO 4788
170 mm
Probeta de medición graduada
25 mL
0.25
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar > Capacity: 25mL; Height: 170mm; Brown Graduations; Hexagonal Glass Socket