Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de tipo Schellbach de clase A, con graduación
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase A de tipo Schellbach, con graduación , Hirschmann Instruments™ se han fabricado con duraderos tubos de vidrio DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 2220170
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación en tinción azul, Schellbach
- Certificado de conformidad, con certificado de lote fechado
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
A | |
±0,25 ml | |
Vidrio | |
0,5 ml |
Azul | |
DIN EN ISO 4788 | |
170 mm | |
Probeta de medición graduada | |
25 ml | |
0,25 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de tipo Schellbach de clase A, con graduación > Capacidad: 25 ml; altura: 170 mm; graduaciones azules;tiras Schellbach
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido