Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Descripción
- Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Descripción | Calibradas para contener |
| Color de escala | Marrón |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ±0,05 ml |
| Mostrar más |