Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y graduación ámbar se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
Marca: Hirschmann™ 2210160
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
DIN EN ISO 4788 | |
140 mm | |
10 mL | |
0.01 |
A | |
Vidrio | |
0.2 mL |
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar > Capacidad: 10 ml; altura: 140 mm; graduaciones marrones; vaso hexagonal de vidrio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido