Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado de clase A
Código de producto. 11517832 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11517832 10 ml 0,2 ml paquete de 2
11577832 1000 ml 10 ml paquete de 2
11547832 100 ml 1 ml paquete de 2
12962320 2000 ml 20 ml cada uno
11557832 250 ml 2 ml paquete de 2
11527832 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11567832 500 ml 5 ml paquete de 2
11537832 50 ml 1 ml paquete de 2
12952310 5 ml 0.1 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11517832
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduadas en cerámica azul
  • Base hexagonal
  • Código de pedido individual en cada producto
  • El certificado de conformidad por lotes se puede descargar 
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 10 ml
Incluye Certificado de conformidad
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 0,2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±0,1 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Class Clase A
Altura (métrico) 135 mm
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Tipo de producto Probeta graduada
Diámetro exterior (métrico) 15 mm