Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
111.00€ - 231.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
---|---|
Tamaño de partículas | 45 μm |
Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
Tamaño de poro | 60 μm |
Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10619342
|
Macherey-Nagel™
730217 |
15 ml | Peso del adsorbente: 2g |
149.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10105650
|
Macherey-Nagel™
730071 |
1 ml | Peso del adsorbente: 100mg |
176.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10594431
|
Macherey-Nagel™
730214 |
3 ml | Peso del adsorbente: 200mg |
147.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10258080
|
Macherey-Nagel™
730073 |
3 ml | Peso del adsorbente: 500mg |
160.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10124801
|
Macherey-Nagel™
730406 |
45 ml | Peso del adsorbente: 5g |
231.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12746711
|
Macherey-Nagel™
730107 |
6 ml | Peso del adsorbente: 2g |
179.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10195690
|
Macherey-Nagel™
730075 |
6 ml | Peso del adsorbente: 1g |
125.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10669961
|
Macherey-Nagel™
730070 |
6 ml | Peso del adsorbente: 500mg |
111.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10256281
|
Macherey-Nagel™
730072 |
70 ml | Peso del adsorbente: 10 g |
168.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Extracción de fase sólida | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
500 m2/g |
45 μm | |
60 μm |