Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
Código de producto. 10258080 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
45 ml
70 ml
Descripción:
Peso del adsorbente: 10 g
Peso del adsorbente: 100mg
Peso del adsorbente: 1g
Peso del adsorbente: 200mg
Peso del adsorbente: 2g
Peso del adsorbente: 500mg
Peso del adsorbente: 5g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) Descripción unitSize
10258080 3 ml Peso del adsorbente: 500mg paquete de 50
10619342 15 ml Peso del adsorbente: 2g paquete de 20
10105650 1 ml Peso del adsorbente: 100mg paquete de 100
10594431 3 ml Peso del adsorbente: 200mg paquete de 50
10124801 45 ml Peso del adsorbente: 5g paquete de 20
12746711 6 ml Peso del adsorbente: 2g paquete de 30
10195690 6 ml Peso del adsorbente: 1g paquete de 30
10669961 6 ml Peso del adsorbente: 500mg paquete de 30
10256281 70 ml Peso del adsorbente: 10 g paquete de 10
9 options
Código de producto. 10258080
Marca: Macherey-Nagel™ 730073
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Descripción Peso del adsorbente: 500mg
Tamaño de partículas 45 μm
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g