Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 6 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Descripción | Peso del adsorbente: 2g |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Tamaño de poro | 60 μm |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |