Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
Código de producto. 10124801 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
45 ml
70 ml
Descripción:
Peso del adsorbente: 10 g
Peso del adsorbente: 100mg
Peso del adsorbente: 1g
Peso del adsorbente: 200mg
Peso del adsorbente: 2g
Peso del adsorbente: 500mg
Peso del adsorbente: 5g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10124801
Marca: Macherey-Nagel™ 730406
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 45 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Descripción Peso del adsorbente: 5g
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente SiOH Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tipo de funcionalidad/interacción Polar
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g